Documents
609277
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
GABA-15N
About This Item
Formule linéaire :
H215N(CH2)3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
Disponibilité
not available in Japan
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
195 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[15NH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i5+1
Clé InChI
BTCSSZJGUNDROE-HOSYLAQJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable