Principaux documents
608572
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide-18O
99 atom % D, 95 atom % 18O
Synonyme(s) :
Doubly Labeled Water, Heavy water-d2,18O, Unnormalized water-18O
1 G
1 660,00 $
1 660,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
1 660,00 $
About This Item
Formule linéaire :
D218O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
22.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 660,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
95 atom % 18O
99 atom % D
Niveau de qualité
pb
101.4 °C (lit.)
Pf
3.8 °C (lit.)
Densité
1.216 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable