Documents
606006
Sigma-Aldrich
Sodium L-lactate-2,3-13C solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Synonyme(s) :
L-Lactic acid-2,3-13C2 sodium salt solution
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CH(OH)CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.05
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Description
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Concentration
45-55 % (w/w) in H2O
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
163-165 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[13CH3][13CH](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Clé InChI
NGSFWBMYFKHRBD-AWQJXPNKSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable