Principaux documents
605123
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH213CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
N[13C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i3+1
Clé InChI
WHUUTDBJXJRKMK-CGEPYFIDSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable