Documents
604658
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH213CH(NH2)CO2H
Poids moléculaire :
134.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
N[13CH](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1
Clé InChI
CKLJMWTZIZZHCS-VQEHIDDOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.