Documents
604461
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butene-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=13C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
71.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
35-38 °C (lit.)
Pf
-134 °C (lit.)
Densité
0.671 g/mL (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C\C=[13C](\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3/i5+1
Clé InChI
BKOOMYPCSUNDGP-HOSYLAQJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F
Point d'éclair (°C)
-20 °C