Principaux documents
604062
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(Boc)amino-2,2-dimethylpropionate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
Boc-HNCH2C(CH3)213CO2CH3
Poids moléculaire :
232.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CO[13C](=O)C(C)(C)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-7-11(4,5)8(13)15-6/h7H2,1-6H3,(H,12,14)/i8+1
Clé InChI
FUDZEIOVTBDUSB-VJJZLTLGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.