603465
1-Phenylethanol-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
sec-Phenethyl-1-13C alcohol
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
204 °C/745 mmHg (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Densité
1.020 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
C[13CH](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i7+1
Clé InChI
WAPNOHKVXSQRPX-CDYZYAPPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup