Principaux documents
603406
Sigma-Aldrich
Phosgene-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Carbonic-13C dichloride
About This Item
Formule linéaire :
13COCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
Clé InChI
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Gas cylinderSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable