602922
Oxygen-18O2
25 atom % 18O (random)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pureté isotopique
25 atom % 18O (random)
Forme
gas
Point d'ébullition
−183 °C (lit.)
Pf
−218 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[18O]=[18O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+2,2+2
Clé InChI
MYMOFIZGZYHOMD-XPULMUKRSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable