Key Documents
597961
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoyl chloride-α-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H413COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Point d'ébullition
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
11-14 °C (lit.)
Densité
1.373 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H/i7+1
Clé InChI
RKIDDEGICSMIJA-CDYZYAPPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable