Key Documents
597066
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(tert-butyldimethylsiloxy)pyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17BrN2OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C10H17BrN2OSi/c1-10(2,3)15(4,5)14-9-12-6-8(11)7-13-9/h6-7H,1-5H3
Clé InChI
GCALLZMACFTOPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter