Principaux documents
597058
Sigma-Aldrich
Ethyl nicotinate-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C2H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.12
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
pb
223-224 °C (lit.)
Pf
8-10 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[13CH3]COC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clé InChI
XBLVHTDFJBKJLG-FJYIEFNNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup