Documents
596833
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7ClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
211-215 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11)
Clé InChI
KOOBYHRLTYIPTH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable