Principaux documents
596701
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorobenzoyl)-1H-benzotriazole
97%
Synonyme(s) :
1H-Benzotriazol-1-yl(4-chlorophenyl)methanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H8ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
135-139 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)C(=O)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H8ClN3O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(18)17-12-4-2-1-3-11(12)15-16-17/h1-8H
Clé InChI
BLJBQVQHDXUDTE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Acylation of sodium azide with N-acylbenzotiazoles
  • Gas-phase thermolysis
  • Chemoselective reduction
Reactant for synthesis of:
  • Diketone oximes by phenylation
  • Amides by acylation of amines
  • 1,2-Diketones by coupling of N-acylbenzotriazoles
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable