Principaux documents
596310
Sigma-Aldrich
1-(3-Chloropropyl)piperidine monohydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H16ClN · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
219-223 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].ClCCCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H16ClN.ClH/c9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10;/h1-8H2;1H
Clé InChI
OBOBUDMMFXRNDO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable