Principaux documents
596299
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-ethoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(OC2H5)(CH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
98-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-3-14-9-7(10(12)13)4-6(2)5-8(9)11/h4-5,12-13H,3H2,1-2H3
Clé InChI
BTBLZNZUELXCOT-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable