Key Documents
595926
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-phenyl-4-pyrazolecarboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
3-Methyl-2-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
166-170 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cc1c(cnn1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-8-10(11(14)15)7-12-13(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
USSMIQWDLWJQDQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable