Principaux documents
595519
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthalene
97%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthyl, (S)-1,1′-Bi-2-naphthyl dimethyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.38
Beilstein:
4704232
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -52°, c = 1% in chloroform
Pf
227-231 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2ccccc2c1-c3c(OC)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3
Clé InChI
BJAADAKPADTRCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable