Key Documents
595209
Sigma-Aldrich
3-(Formylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Synonyme(s) :
3-Formamidophenylboronic acid pinacol ester, N-[3-(4,4,5,5,-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]formamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18BNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
96-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)Nc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18BNO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-6-5-7-11(8-10)15-9-16/h5-9H,1-4H3,(H,15,16)
Clé InChI
NYDQNRBQQQKVKY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable