Documents
595004
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5320 (lit.)
Point d'ébullition
129-133 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(ccc1F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-4-6(8(9)11)2-3-7(5)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
FMFLKTDRPXYUGP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter