Principaux documents
594660
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
70-74 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(F)ccc1C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4H,1H3
Clé InChI
BJBXUIUJKPOZLV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable