Documents
594652
Sigma-Aldrich
3-Methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
3-Carbomethoxyphenylboronic acid pinacol ester, Methyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H19BO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
91-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H19BO4/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-8-6-7-10(9-11)12(16)17-5/h6-9H,1-5H3
Clé InChI
JBJGSVBGUBATNH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable