Principaux documents
594482
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-chloroacetophenone
95%
Synonyme(s) :
2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1-ethanone, 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2′-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-o-chloroacetophenone, 2-Chlorophenacyl bromide, Bromomethyl 2-chlorophenyl ketone, o-Chlorophenacyl bromide
1 G
97,60 $
5 G
367,00 $
97,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
97,60 $
5 G
367,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4COCH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
97,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.590 (lit.)
pb
105 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.602 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
Clé InChI
WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter