Key Documents
594245
Sigma-Aldrich
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-(2-Benzyloxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Benzyloxyphenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H23BO3
Poids moléculaire :
310.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
100-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2OCc3ccccc3
InChI
1S/C19H23BO3/c1-18(2)19(3,4)23-20(22-18)16-12-8-9-13-17(16)21-14-15-10-6-5-7-11-15/h5-13H,14H2,1-4H3
Clé InChI
OYMQYMSYMNEKLI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable