Principaux documents
594180
Sigma-Aldrich
PSS-Octa[(3-hydroxypropyl)dimethylsiloxy] substituted
Synonyme(s) :
POSS®-Octahydroxypropyldimethylsilyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H104O28Si16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1482.60
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pf
89-107 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
THF: soluble
acetone: soluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
methanol: soluble
methylene chloride: soluble
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(CCCO)O[Si]12O[Si]3(O[Si](C)(C)CCCO)O[Si]4(O[Si](C)(C)CCCO)O[Si](O[Si](C)(C)CCCO)(O1)O[Si]5(O[Si](C)(C)CCCO)O[Si](O[Si](C)(C)CCCO)(O2)O[Si](O[Si](C)(C)CCCO)(O3)O[Si](O[Si](C)(C)CCCO)(O4)O5
InChI
1S/C40H104O28Si16/c1-69(2,33-17-25-41)49-77-57-78(50-70(3,4)34-18-26-42)60-81(53-73(9,10)37-21-29-45)62-79(58-77,51-71(5,6)35-19-27-43)64-83(55-75(13,14)39-23-31-47)65-80(59-77,52-72(7,8)36-20-28-44)63-82(61-78,54-74(11,12)38-22-30-46)67-84(66-81,68-83)56-76(15,16)40-24-32-48/h41-48H,17-40H2,1-16H3
Clé InChI
DZNGQMDVHXKOCV-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable