Key Documents
593907
Sigma-Aldrich
2-Tolylisocyanide
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4NC
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.5140 (lit.)
Point d'ébullition
36-38 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1[N+]#[C-]