Principaux documents
593850
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylboronic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12BBrO2
Poids moléculaire :
242.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
159-164 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(B(O)O)c(C)c1Br
InChI
1S/C9H12BBrO2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10(12)13/h4,12-13H,1-3H3
Clé InChI
JFQLVBOLIWMAIN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable