Key Documents
593338
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-octyloxybenzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2(CH2)6CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
97.2-99.3 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOc1cc(CBr)c(OC)cc1CBr
InChI
1S/C17H26Br2O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-21-17-11-14(12-18)16(20-2)10-15(17)13-19/h10-11H,3-9,12-13H2,1-2H3
Clé InChI
RJQMAKONXJAZGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor for synthesis of light emitting polymer from PPV class.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges