Documents
592935
Sigma-Aldrich
trans-3-Methoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
(E)-2-(3-Methoxy-1-propen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H19BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.4430 (lit.)
Point d'ébullition
229-230 °C (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)7-6-8-12-5/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6+
Clé InChI
FBAOFKFCKHJXRU-VOTSOKGWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
214.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter