Principaux documents
592722
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridine-d6
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
4-Pyridin-2,3,5,6-d4-amine-d2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5D6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Forme
solid
pb
273 °C (lit.)
Pf
155-158 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])nc([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)/i1D,2D,3D,4D/hD2
Clé InChI
NUKYPUAOHBNCPY-UDDMDDBKSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges