Key Documents
592641
Sigma-Aldrich
1-(Triethoxysilyl)-2-pentene
predominantly cis
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)3SiCH2CH=CHCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.39
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Indice de réfraction
n20/D 1.4170 (lit.)
Point d'ébullition
213-214 °C (lit.)
Densité
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](C\C=C/CC)(OCC)OCC