Principaux documents
59262
Sigma-Aldrich
2-Methoxypropene
produced by BASF, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Isopropenyl methyl ether
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C(CH3)OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Beilstein:
1734635
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
produced by BASF
Pression de vapeur
27.96 psi ( 55 °C)
8.28 psi ( 20 °C)
Essai
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
374 °F
Contient
potassium carbonate as stabilizer
Impuretés
≤0.2% water
Indice de réfraction
n20/D 1.382 (lit.)
pb
34-36 °C (lit.)
Densité
0.766 g/mL at 20 °C
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(C)=C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3
Clé InChI
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent for the kinetic acetonation of carbohydrates[1]
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-20.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-29 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
E. Fanton et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 4057-4057 (1981)
Junya Ito et al.
Journal of chromatography. A, 1386, 53-61 (2015-02-18)
Increasing evidence suggests that phospholipid peroxidation plays important roles in the pathogenesis of various diseases, such as atherosclerosis. With regard to the biochemical processes that initiate phospholipid peroxidation in vivo, enzymatic conversion of phosphatidylcholine to phosphatidylcholine hydroperoxide (PCOOH) by lipoxygenase