Key Documents
591335
Sigma-Aldrich
PAMAM-OS-trimethoxysilyl dendrimer, generation 0 solution
10 wt. % in isopropanol
About This Item
Formule linéaire :
[NH2(CH2)2NH2]:(G=0);dendri PAMAM((NHCH2CH2CO2(CH2)3Si(OCH3)3)8
Poids moléculaire :
2391.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Description
trimethoxysilyl surface group
Forme
liquid
Poids mol.
generation 0
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentration
10 wt. % in isopropanol
Nb de groupes de surface
8
Indice de réfraction
n20/D 1.3859
Point d'ébullition
82.4 °C
Densité
0.819 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CO[Si](CCCOC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)(OC)OC
Caractéristiques et avantages
Contains 8 surface organosilicon groups.
Informations légales
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.