Principaux documents
591262
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethyl isothiocyanate
97%
Synonyme(s) :
(Cyclohexylmethyl) isothiocyanate
About This Item
Formule linéaire :
C6H11CH2NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5340 (lit.)
Point d'ébullition
222-223 °C (lit.)
Densité
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S=C=NCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H13NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-6H2
Clé InChI
RYBJNWIQNLZNPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup