Key Documents
591025
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c(O)ncnc1O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-4(8)6-2-7-5(3)9/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Clé InChI
OREVOAMPEBWISR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable