Principaux documents
590185
Sigma-Aldrich
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
98%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(CF3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
84-86 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)C#N
InChI
1S/C8H3F3N2O2/c9-8(10,11)6-3-5(4-12)1-2-7(6)13(14)15/h1-3H
Clé InChI
AVSDRULQBQMLES-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup