Documents
589373
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Phenylacetonitrile-1,2-13C2
About This Item
Formule linéaire :
C6H513CH213CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
233-234 °C (lit.)
Pf
-24 °C (lit.)
Densité
1.032 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
N#[13C][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i6+1,7+1
Clé InChI
SUSQOBVLVYHIEX-AKZCFXPHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup