Documents
589071
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
technical grade
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CH=CHCOCl)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical grade
Forme
solid
Pf
171-172 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)\C=C\c1ccc(\C=C\C(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C12H8Cl2O2/c13-11(15)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12(14)16/h1-8H/b7-5+,8-6+
Clé InChI
WQZLRZFBCIUDFL-KQQUZDAGSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges