Principaux documents
588962
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-1,3,5-triazine on silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Cyanuric acid on silica gel
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Ampleur du marquage
0.5-1.0 mmol/g loading
Taille des particules
200-400 mesh
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable