Principaux documents
588822
Sigma-Aldrich
Sodium formate-13C,18O2
95 atom % 18O, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Formic acid-13C,18O2 sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
H13C18O2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
95 atom % 18O
Forme
solid
Pf
259-262 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[Na+].[18O-][13CH]=[18O]
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1,2+2,3+2;
Clé InChI
HLBBKKJFGFRGMU-SORTUTTKSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable