Principaux documents
588776
Sigma-Aldrich
4-Bromophenyl phenyl-d5 ether
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4OC6D5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
pb
305 °C (lit.)
Densité
1.451 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2ccc(Br)cc2)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
JDUYPUMQALQRCN-RALIUCGRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C