Documents
588016
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane-1,3-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
Br13CH2CH213CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
167 °C (lit.)
Pf
-34 °C (lit.)
Densité
2.008 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[13CH2]C[13CH2]Br
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i2+1,3+1
Clé InChI
VEFLKXRACNJHOV-SUEIGJEOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup