Documents
587893
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminodiphenyl sulfone-15N2
98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
O2S(C6H415NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Pf
175-177 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[15NH2]c1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc([15NH2])cc2