Principaux documents
58709
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-(1-Boc-4-piperidyl)glycine
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H32N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)N(CC(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C27H32N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-14-12-18(13-15-28)29(16-24(30)31)26(33)34-17-23-21-10-6-4-8-19(21)20-9-5-7-11-22(20)23/h4-11,18,23H,12-17H2,1-3H3,(H,30,31)
Clé InChI
VDSAYWOINWZBBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable