Principaux documents
58340
Sigma-Aldrich
(±)-Isobornyl methyl ether
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
exo-2-Methoxy-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.28
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.462
Point d'ébullition
70 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CO[C@@H]1C[C@H]2CC[C@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C11H20O/c1-10(2)8-5-6-11(10,3)9(7-8)12-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-,11+/m1/s1
Clé InChI
ZRHVOKYSOWTPIG-KKZNHRDASA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter