Principaux documents
58112
Sigma-Aldrich
Iodine tribromide
≥97.0% (RT)
About This Item
Formule linéaire :
IBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (RT)
Densité
3.41 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[I](Br)Br
InChI
1S/Br3I/c1-4(2)3
Clé InChI
FXOJASSPEGUXFT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter