Principaux documents
579955
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(CF3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
49-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F3N2O2/c9-8(10,11)7-3-6(13(14)15)2-1-5(7)4-12/h1-3H
Clé InChI
AGKQJEFSEQHGTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable