579408
1-(Methylsulfonyl)-1H-benzotriazole
95%
Synonyme(s) :
1-Methanesulfonyl-1H-benzotriazole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
108-112 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CS(=O)(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C7H7N3O2S/c1-13(11,12)10-7-5-3-2-4-6(7)8-9-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
OMMZSDGGKVRGGP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable