579351
Poly(2-vinylnaphthalene)
average Mn ~20,000
Synonyme(s) :
2-Vinylnaphthalene polymer, Poly(β-vinylnaphthalene), Poly(2-vinylnaphthalene)
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
Mw/Mn 1.15
average Mn ~20,000
Température de transition
Tg (DSC) 141 °C (onset)
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
Clé InChI
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable